Läs mer
2-bromoättiksyra, TRC
Produktkod. 30335730
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30335730 10 g
1 options
Produktkod. 30335730 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB67907510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromoacetic acid
CAS 79-08-3
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C2 H3 Br O2
Kvantitet 10 g
Synonym Acetic acid, bromo- (8CI,9CI), 2-Bromoacetic acid, 2-Bromoethanoic acid, Bromoacetate ion, Bromoacetic acid, Bromoethanoic acid, Carboxymethyl bromide, MBAA, Monobromoacetic acid, NSC 141, To NTu, α-Bromoacetic acid
InChI formel InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
LEDER OC(=O)CBr
IUPAC-namn 2-bromoättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 138.95
Formel vikt 137.9316