Läs mer
2-Bromoacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromoacetonitrile |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2BrN/c3-1-2-4/h1H2 |
| Formel vikt | 118.9371 |