Läs mer
2-Bromacetofenon, 98 %
Produktkod. 10071720 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10071720 100 g Plastflaska 100g
10357420 25 g Plastflaska 25g
10635012 500 g Plastflaska 500g
10669853 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10071720 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 152011000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 70-11-1 | C8H7BrO | 199,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Acyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70-11-1
Molekylformel C8H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 199.05
MDL-nummer MFCD00000195
InChI-nyckel LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoacetophenone, phenacyl bromide, 2-bromo-1-phenylethan-1-one, bromoacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-phenyl, bromomethyl phenyl ketone, alpha-bromoacetophenone, stauffer 4644, omega-bromoacetophenone, acetophenone, 2-bromo
PubChem CID 6259
ChEBI CHEBI:51846
IUPAC-namn 2-brom-1-fenyletanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Bromoacetophenone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 46.0°C to 51.0°C
Färg Brun-grön till vit
Kokpunkt 135.0°C (18.0 mmHg)
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5COCH2Br
Kvantitet 100 g
Beilstein 07, 283
Fieser 02,316; 12,381
Merck Index 15, 1409
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: freely soluble in alcohol,benzene,chloroform,and ether
Formel vikt 199.05
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromoacetophenone
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.