Läs mer
2-Bromacetofenon, 98 %
Produktkod. 11433057
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433057 500 g 500g
11413057 25 g 25g
11423057 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15576.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 70-11-1 | C8H7BrO | 199,047 g/mol
Det används vid framställning av kristallina estrar från syror. 2-Bromacetofenon är en komplett och irreversibel inaktiverare av humana leveraldehyddehydrogenasisoenzymer E1 och E2.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Det används vid framställning av kristallina estrar från syror. 2-Bromacetofenon är en komplett och irreversibel inaktiverare av humana leveraldehyddehydrogenasisoenzymer E1 och E2.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror& baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70-11-1
Molekylformel C8H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 199.047
MDL-nummer MFCD00000195
InChI-nyckel LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoacetophenone, phenacyl bromide, 2-bromo-1-phenylethan-1-one, bromoacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-phenyl, bromomethyl phenyl ketone, alpha-bromoacetophenone, stauffer 4644, omega-bromoacetophenone, acetophenone, 2-bromo
PubChem CID 6259
ChEBI CHEBI:51846
IUPAC-namn 2-brom-1-fenyletanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoacetophenone
Smältpunkt 48°C to 51°C
Densitet 1.65
Kokpunkt 140°C (11 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Pungent
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2645
Beilstein 606474
Merck Index 14,1402
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 199.05
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.