Läs mer
2'-Bromoacetophenone, 99%
Produktkod. 11464014
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464014 10 g 10g
11474014 50 g 50g
11484014 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464014 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11982.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2142-69-0 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
2-bromacetofenon används vid selektiv derivatisering av cytosindelar för bestämning av global DNA-metylering genom omvänd fas högpresterande vätskekromatografi med spektrofluorimetrisk detektion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-bromacetofenon används vid selektiv derivatisering av
cytosindelar för bestämning av global DNA-metylering genom omvänd fas högpresterande vätskekromatografi med spektrofluorimetrisk detektion.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2142-69-0
Molekylformel C8H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 199.05
MDL-nummer MFCD00000067
InChI-nyckel PIMNFNXBTGPCIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-bromoacetophenone, 1-2-bromophenyl ethanone, o-bromoacetophenone, ethanone, 1-2-bromophenyl, 1-acetyl-2-bromobenzene, 1-2-bromophenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-bromo, 1-2-bromomphenyl ethanone, acetophenone, o-bromo, o-bromophenyl methyl ketone
PubChem CID 75060
IUPAC-namn 1-(2-bromfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Bromoacetophenone
Densitet 1.476
Kokpunkt 116°C to 117°C (12 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.568
Kvantitet 10 g
Beilstein 1931534
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 199.05
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.