Läs mer
2-Bromacetofenon, TRC
Produktkod. 30333627
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30333627 5 g
1 options
Produktkod. 30333627 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6790655G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoacetophenone
CAS 70-11-1
Molekylformel C8H7BrO
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Bromo-2-phenylethan-2-one, 1-Phenyl-2-bromoethanone, 2-Bromo-1-phenylethan-1-one, 2-Bromo-1-phenylethanone, 2-Bromoacetophenone, Benzoylmethyl Bromide, Bromoacetophenone, Bromomethyl Phenyl Ketone, NSC 9807, Phenacyl Bromide, Phenyl Bromomethyl Ketone, Stauffer 4644, alpha-Bromoacetophenone, beta-Bromoacetophenone, ω-Bromacetophenone, ω-Bromoacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
LEDER BrCC(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-bromo-1-fenyletanon
Molekylvikt (g/mol) 199.04
Formel vikt 197.968