Läs mer
2-Bromacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromoacetophenone |
| CAS | 70-11-1 |
| Molekylformel | C8H7BrO |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 1-Bromo-2-phenylethan-2-one, 1-Phenyl-2-bromoethanone, 2-Bromo-1-phenylethan-1-one, 2-Bromo-1-phenylethanone, 2-Bromoacetophenone, Benzoylmethyl Bromide, Bromoacetophenone, Bromomethyl Phenyl Ketone, NSC 9807, Phenacyl Bromide, Phenyl Bromomethyl Ketone, Stauffer 4644, alpha-Bromoacetophenone, beta-Bromoacetophenone, ω-Bromacetophenone, ω-Bromoacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2 |
| LEDER | BrCC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-fenyletanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.04 |
| Formel vikt | 197.968 |