missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromoacetyl-7-ethylbenzofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromoacetyl-7-ethylbenzofuran |
| CAS | 593266-85-4 |
| Molekylformel | C12H11BrO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Bromo-1-(7-ethyl-2-benzofuranyl)ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11BrO2/c1-2-8-4-3-5-9-6-11(10(14)7-13)15-12(8)9/h3-6H,2,7H2,1H3 |
| LEDER | CCc1cccc2cc(oc12)C(=O)CBr |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-(7-ethyl-1-benzofuran-2-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.12 |
| Formel vikt | 265.9942 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?