missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Bromoacetyl-7-ethylbenzofuran, TRC

Produktkod. 30341080
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30341080 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30341080 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB679270250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Bromoacetyl-7-ethylbenzofuran
CAS 593266-85-4
Molekylformel C12H11BrO2
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-Bromo-1-(7-ethyl-2-benzofuranyl)ethanone
InChI formel InChI=1S/C12H11BrO2/c1-2-8-4-3-5-9-6-11(10(14)7-13)15-12(8)9/h3-6H,2,7H2,1H3
LEDER CCc1cccc2cc(oc12)C(=O)CBr
IUPAC-namn 2-bromo-1-(7-ethyl-1-benzofuran-2-yl)ethanone
Molekylvikt (g/mol) 267.12
Formel vikt 265.9942
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.