Läs mer
2-bromoacetylbromid, TRC
Produktkod. 30335182
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30335182 10 g
1 options
Produktkod. 30335182 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB67915010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromoacetyl bromide
CAS 598-21-0
Molekylformel C2 H2 Br2 O
Kvantitet 10 g
Synonym Bromoacetyl Bromide, Monobromoacetyl Bromide, α-Bromoacetyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C2H2Br2O/c3-1-2(4)5/h1H2
LEDER BrCC(=O)Br
IUPAC-namn 2-bromoacetylbromid
Molekylvikt (g/mol) 201.84
Formel vikt 199.8472