Läs mer
2-(Bromacetyl)tiofen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15487937
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487937 1 g 1g
15497937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51060.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10531-41-6
Molekylformel C6H5BrOS
Molekylvikt (g/mol) 205.069
MDL-nummer MFCD02677721
InChI-nyckel UHWNENCHFSDZQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethanone, 2-2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromoacetyl thiophene, 2-bromo-1-thiophen-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl ethanone, 2-bromo-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-thienyl, 2-bromo-1-2-thienyl ethan-1-one
PubChem CID 2776372
IUPAC-namn 2-brom-l-tiofen-2-yletanon
LEDER C1=CSC(=C1)C(=O)CBr
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2-(Bromoacetyl)thiophene
Smältpunkt 29°C to 33°C
Kokpunkt 127°C to 130°C (7 mmHg)
Odör Pungent
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 205.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.