Läs mer
2-Bromoacetylamino-3-(2-klorobenzoyl)-5-(2-karbometoxoxyetyl)tiofen, TRC
Produktkod. 30343597
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30343597 5 mg
1 options
Produktkod. 30343597 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6790855MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoacetylamino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophene
CAS 100827-79-0
Molekylformel C17H15BrClNO4S
Kvantitet 5 mg
Synonym 5-[(2-Bromoacetyl)amino]-4-(2-chlorobenzoyl)-2-thiophenepropanoic Acid Methyl Ester, 5-[(Bromoacetyl)amino]-4-(2-chlorobenzoyl)-2-thiophenepropanoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C17H15BrClNO4S/c1-24-15(22)7-6-10-8-12(17(25-10)20-14(21)9-18)16(23)11-4-2-3-5-13(11)19/h2-5,8H,6-7,9H2,1H3,(H,20,21)
LEDER COC(=O)CCc1cc(C(=O)c2ccccc2Cl)c(NC(=O)CBr)s1
IUPAC-namn Metyl 3-[5-[(2-bromoacetyl)amino]-4-(2-klorobenzoyl)tiofen-2-yl]propanoat
Molekylvikt (g/mol) 444.73