Läs mer
2-bromoakrylsyra, 95 %
Produktkod. 11324504
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324504 1 g 1g
11334504 5 g 5g
15488789 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324504 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01194.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 10443-65-9 | C3H3BrO2 | 150,96 g/mol
2-Bromakrylsyra används som råmaterial på QSAR-modeller för att förutsäga mutagenicitet hos akrylater. Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromakrylsyra används som råmaterial på QSAR-modeller för att förutsäga mutagenicitet hos akrylater. Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Det är
blandbart med vatten.
Anmärkningar
Värmekänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10443-65-9
Molekylformel C3H3BrO2
Molekylvikt (g/mol) 150.96
MDL-nummer MFCD00014333
InChI-nyckel HMENQNSSJFLQOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoacrylic acid, bromoacrylic acid, ccris 5478, .alpha.-bromoacrylic acid, 2-bromo-acrylic acid, alpha-bromo acrylic acid, 2-propenoic acid, bromo, acmc-1c0k4, 2-propenoic acid, 2-bromo
PubChem CID 82633
IUPAC-namn 2-bromoprop-2-ensyra
LEDER OC(=O)C(Br)=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoacrylic acid
Smältpunkt 65 °C till 70 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1740582
Formel vikt 150.96
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.