Läs mer
2-Bromoadenine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromoadenine |
| CAS | 28128-25-8 |
| Molekylformel | C5 H4 Br N5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Bromo-9H-purin-6-amine, 2-Bromo-1H-purin-6-amine, 2-Bromo-7H-purin-6-amine, 2-Bromoadenine, NSC 52757 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrN5/c6-5-10-3(7)2-4(11-5)9-1-8-2/h1H,(H3,7,8,9,10,11) |
| LEDER | Nc1nc(Br)nc2nc[nH]c12 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-7H-purin-6-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.023 |
| Formel vikt | 212.965 |