Läs mer
2-bromoanilin, 98 %
Descripción
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
2-Bromoanilin används som korrosionsinhibitor, emulgeringsmedel och antiseptisk medel. Det används inom gummiindustrin, t ex difenylguanidiner, fenylendiaminer merkaptobensotiazoler, anilinketoner och etc.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvaras vid 2-8 °C. Inkompatibel med syror, Syraklorider, Syraanhydrider, Kloroformater, Starka oxidationsmedel.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromoaniline |
| Smältpunkt | 27 °C till 31 °C |
| Densitet | 1.578 |
| Kokpunkt | 228 °C till 230 °C |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Odör | Kännetecken |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 172.03 |
| Mostrar más |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.