Läs mer
2-bromoanilin, 98 %
Produktkod. 11499363
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499363 500 g 500g
11479363 25 g 25g
11489363 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499363 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11788.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 615-36-1 | C6H6BrN | 172,025 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsmedel
2-Bromoanilin används som korrosionsinhibitor, emulgeringsmedel och antiseptisk medel. Det används inom gummiindustrin, t ex difenylguanidiner, fenylendiaminer merkaptobensotiazoler, anilinketoner och etc.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvaras vid 2-8 °C. Inkompatibel med syror, Syraklorider, Syraanhydrider, Kloroformater, Starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 615-36-1
Molekylformel C6H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 172.025
MDL-nummer MFCD00007632
InChI-nyckel AOPBDRUWRLBSDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromoaniline, benzenamine, 2-bromo, o-aminobromobenzene, aniline, o-bromo, 2-bromobenzenamine, bromoaniline 2-, 2-bromo aniline, 2-bromophenylamine, benzenamine,2-bromo, 2-bromioaniline
PubChem CID 11992
IUPAC-namn 2-bromanilin
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoaniline
Smältpunkt 27 °C till 31 °C
Densitet 1.578
Kokpunkt 228 °C till 230 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Kännetecken
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 172.03
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.