Läs mer
2-bromoanilin, TRC
Produktkod. 30344640
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30344640 25 g
1 options
Produktkod. 30344640 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB67995025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoaniline
CAS 615-36-1
Molekylformel C6 H6 Br N
Kvantitet 25 g
Synonym Aniline, o-bromo- (8CI), 2-Bromobenzenamine, 2-Amino-1-bromobenzene, 2-Aminobromobenzene, 2-Bromoaniline, 2-Bromophenylamine, NSC 7086, o-Aminobromobenzene, o-Bromoaniline
InChI formel InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
LEDER Nc1ccccc1Br
IUPAC-namn 2-bromoanilin
Molekylvikt (g/mol) 172.0225
Formel vikt 170.9684