Learn More
2-bromanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479193
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11479193 25 g 25g
11489193 100 g 100g
11499193 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11479193 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11692.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 578-57-4 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
2-Bromanisol användes vid syntesen av osymmetriska substituerade bifenylföreningar, som användes för att producera (2-metoxi-fenyl)-aceton vid en temperatur av 100 °C.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-bromanisol användes vid syntesen av osymmetriska substituerade bifenylföreningar, som användes för att producera (
2-metoxi-fenyl)-aceton vid en temperatur av 100 C.°
Löslighet
Löslig i etanol och dietyleter.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 578-57-4
Molekylformel C7H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 187.036
MDL-nummer MFCD00000064
InChI-nyckel HTDQSWDEWGSAMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoanisole, o-bromoanisole, benzene, 1-bromo-2-methoxy, 2-methoxybromobenzene, o-anisyl bromide, anisole, o-bromo, o-methoxybromobenzene, 2-bromoanisol, o-methoxyphenyl bromide, 2-methoxyphenyl bromide
PubChem CID 11358
IUPAC-namn 1-brom-2-metoxibensen
LEDER COC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2-Bromoanisole
Smältpunkt 2°C to 3°C
Densitet 1.511
Kokpunkt 220°C to 222°C
Flampunkt 96°C (204°F)
Analysprocentintervall 98%
Brytningsindex 1.574
Kvantitet 25 g
Beilstein 1859996
Löslighetsinformation Soluble in ethanol and diethyl ether.
Formel vikt 187.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.