Läs mer
2-Bromoanisol, 98 %
Produktkod. 11499193
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499193 500 g 500g
11479193 25 g 25g
11489193 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499193 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11692.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 578-57-4 | C7H7BrO | 187,036 g/mol
2-Bromanisol användes vid syntesen av osymmetriska substituerade bifenylföreningar, som användes för att producera (2-metoxi-fenyl)-aceton vid en temperatur av 100 °C.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-bromanisol användes vid syntesen av osymmetriska substituerade bifenylföreningar, som användes för att producera (
2-metoxi-fenyl)-aceton vid en temperatur av 100 C.°
Löslighet
Löslig i etanol och dietyleter.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 578-57-4
Molekylformel C7H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 187.036
MDL-nummer MFCD00000064
InChI-nyckel HTDQSWDEWGSAMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoanisole, o-bromoanisole, benzene, 1-bromo-2-methoxy, 2-methoxybromobenzene, o-anisyl bromide, anisole, o-bromo, o-methoxybromobenzene, 2-bromoanisol, o-methoxyphenyl bromide, 2-methoxyphenyl bromide
PubChem CID 11358
IUPAC-namn 1-brom-2-metoxibensen
LEDER COC1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoanisole
Smältpunkt 2 °C till 3 °C
Densitet 1.511
Kokpunkt 220 °C till 222 °C
Flampunkt 96 °C (204 °F)
Analysprocentintervall 98%
Brytningsindex 1.574
Kvantitet 500 g
Beilstein 1859996
Löslighetsinformation Löslig i etanol och dietyleter.
Formel vikt 187.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.