Läs mer
2-Bromoanthracen, TRC
Produktkod. 30336191
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30336191 100 mg
1 options
Produktkod. 30336191 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB680133100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoanthracene
CAS 7321-27-9
Molekylformel C14 H9 Br
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9Br/c15-14-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-13(12)9-14/h1-9H
LEDER BrC=1C=CC2=CC=3C=CC=CC3C=C2C1
IUPAC-namn 2-bromoantracen
Molekylvikt (g/mol) 257.12526
Formel vikt 255.9888