Läs mer
2-Bromobenzaldehyde, 97%
Produktkod. 10479010 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10479010 10 mL Glasflaska 10ml
10479200 25 mL Glasflaska 25ml
11370240 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10479010 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 106650100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6630-33-7 | C7H5BrO | 185.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6630-33-7
Molekylformel C7H5BrO
Molekylvikt (g/mol) 185.02
MDL-nummer MFCD00003300
InChI-nyckel NDOPHXWIAZIXPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo, benzaldehyde, o-bromo, 2-bromo benzaldehyde, bromobenzaldehyde, bromo benzaldehyde, o-bromo-benzaldehyde, 2-formylbromobenzene, 2-bromo-benzaldehyde, benzaldehyde, bromo
PubChem CID 81129
IUPAC-namn 2-brombensaldehyd
LEDER BrC1=CC=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzaldehyde
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 21.0°C to 22.0°C
Färg Gult
Densitet 1.5800g/mL, 1.58
Kokpunkt 230.0°C
Flampunkt 95°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H4CHO
Brytningsindex 1.5950 to 1.5970
Kvantitet 10 mL
Beilstein 07,238
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vikt 185.02
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromobenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.