Läs mer
2-Bromobenzaldehyde, 98%
Produktkod. 11467347
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467347 500 g 500g
11447347 25 g 25g
11457347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15065.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6630-33-7 | C7H5BrO | 185.02 g/mol
2-Brombensaldehyd används i L-treonin aldolas-katalyserad enantio och diastereoselektiva aldolreaktioner. Vidare reagerar den med triklormetan för att framställa 1-(2-brom-fenyl)-2,2,2-triklor-etanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromobensaldehyd används i L-treonin aldolas-katalyserad enantio och diastereoselektiva aldolreaktioner. Vidare reagerar den med triklormetan för att framställa 1-(2-brom-fenyl)-2,2,2-triklor-etanol.
Löslighet
Löslig i alkohol och bensen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6630-33-7
Molekylformel C7H5BrO
Molekylvikt (g/mol) 185.02
MDL-nummer MFCD00003300
InChI-nyckel NDOPHXWIAZIXPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo, benzaldehyde, o-bromo, 2-bromo benzaldehyde, bromobenzaldehyde, bromo benzaldehyde, o-bromo-benzaldehyde, 2-formylbromobenzene, 2-bromo-benzaldehyde, benzaldehyde, bromo
PubChem CID 81129
IUPAC-namn 2-brombensaldehyd
LEDER BrC1=CC=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzaldehyde
Smältpunkt 18°C to 21°C
Densitet 1.597
Kokpunkt 228°C to 230°C
Flampunkt 95°C (203°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.596
Kvantitet 500 g
Beilstein 636132
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in alcohol and benzene. Insoluble in water.
Formel vikt 185.03
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.