missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Bromobenzaldehyde, 98%

Produktkod. p-7022340
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11447347

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15065.14

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 6630-33-7 | C7H5BrO | 185.02 g/mol

2-Brombensaldehyd används i L-treonin aldolas-katalyserad enantio och diastereoselektiva aldolreaktioner. Vidare reagerar den med triklormetan för att framställa 1-(2-brom-fenyl)-2,2,2-triklor-etanol.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar
2-Bromobensaldehyd används i L-treonin aldolas-katalyserad enantio och diastereoselektiva aldolreaktioner. Vidare reagerar den med triklormetan för att framställa 1-(2-brom-fenyl)-2,2,2-triklor-etanol.

Löslighet
Löslig i alkohol och bensen. Olösligt i vatten.

Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6630-33-7
Molekylformel C7H5BrO
Molekylvikt (g/mol) 185.02
MDL-nummer MFCD00003300
InChI-nyckel NDOPHXWIAZIXPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo, benzaldehyde, o-bromo, 2-bromo benzaldehyde, bromobenzaldehyde, bromo benzaldehyde, o-bromo-benzaldehyde, 2-formylbromobenzene, 2-bromo-benzaldehyde, benzaldehyde, bromo
PubChem CID 81129
IUPAC-namn 2-brombensaldehyd
LEDER BrC1=CC=CC=C1C=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzaldehyde
Smältpunkt 18°C to 21°C
Densitet 1.597
Kokpunkt 228°C to 230°C
Flampunkt 95°C (203°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.596
Kvantitet 25 g
Beilstein 636132
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in alcohol and benzene. Insoluble in water.
Formel vikt 185.03
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromobenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2-Bromobenzaldehyde

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.