Läs mer
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11365385
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11365385 25 g 25g
11355385 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11365385 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19604.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
Solubility
Difficult to mix in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34824-58-3
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.07
MDL-nummer MFCD00155124
InChI-nyckel IWSGKSUCFVOWQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-bromophenyl-1,3-dioxolane, 2-bromobenzaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane, 2-2-bromophenyl, 1-bromo-2-1,3-dioxolan-2-yl benzene, 2-bromophenyldioxolane, 2-bromo benzaldehyde ethylene glycol acetal, 2-2-bromo-phenyl-1,3 dioxolane, pubchem3729, acmc-1csyy, bromobenzaldehyde ethylene acetal
PubChem CID 553534
IUPAC-namn 2-(2-bromophenyl)-1,3-dioxolane
LEDER BrC1=CC=CC=C1C1OCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Kokpunkt 126°C to 127°C (5 mmHg)
Brytningsindex 1.568
Kvantitet 25 g
Beilstein 1284374
Löslighetsinformation Difficult to mix in water.
Formel vikt 229.07
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.