Läs mer
2-Bromobenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromobenzaldehyde |
| CAS | 6630-33-7 |
| Molekylformel | C7H5BrO |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | o-Bromobenzaldehyde, 1-Bromo-2-formylbenzene, 2-Bromobenzenecarboxaldehyde, NSC 60390, o-Bromobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H |
| LEDER | Brc1ccccc1C=O |
| IUPAC-namn | 2-bromobenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.02 |
| Formel vikt | 183.9524 |