Läs mer
2-Bromobensamid, 98 %
Produktkod. 11433897
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433897 5 g 5g
11443897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18331.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 4001-73-4 | C7H6BrNO | 200,035 g/mol
2-Bromobensamid har använts i mikrovågsassisterad enkärlssyntes av substituerade 3-(fenylmetylen)isoindolin-1-oner, palladiumkatalyserad syntes av fenantridinoner och vid syntes av ny vattenlöslig iminofosforanligand.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Bromobensamid har använts i mikrovågsassisterad enkärlssyntes av substituerade 3
-(fenylmetylen)isoindolin-1-oner, palladiumkatalyserad syntes av fenantridinoner och vid syntes av ny vattenlöslig iminofosforanligand.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4001-73-4
Molekylformel C7H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 200.035
MDL-nummer MFCD00007969
InChI-nyckel NHNAEZDWNCRWRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 2-bromo, o-bromobenzamide, benzamide, o-bromo, 2-bromo-benzamide, 2-bromobenzamide, bromobenzamide, pubchem3733, maybridge1_005867, acmc-209j9x
PubChem CID 77616
IUPAC-namn 2-brombensamid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzamide
Smältpunkt 160 °C till 162 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 200.03
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.