Läs mer
2-Brombensen-1-sulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10213482
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10213482 1 g 1g
10662273 10 g 10g
10413014 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10213482 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00539DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 92748-09-9
Molekylformel C6H6BrNO2S
Molekylvikt (g/mol) 236.08
MDL-nummer MFCD00173662
InChI-nyckel YSFGGXNLZUSHHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzene-1-sulfonamide, 2-bromobenzenesulphonamide, 2-bromo-benzenesulfonamide, 2-bromobenzene sulfonamide, 2-bromo benzene sulfon amide, buttpark 89\07-69, 2-bromobenzene-1-sulphonamide, bromobenzenesulfonamide, bromobenzene sulfonamide, pubchem13521
PubChem CID 2801263
IUPAC-namn 2-brombensensulfonamid
LEDER NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzene-1-sulfonamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel BrC6H4SO2NH2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 236.09
Procent renhet 97%