Läs mer
2-Brombensen-1-sulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10413014
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10413014 50 g 50g
10213482 1 g 1g
10662273 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10413014 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00539EE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 92748-09-9
Molekylformel C6H6BrNO2S
Molekylvikt (g/mol) 236.08
MDL-nummer MFCD00173662
InChI-nyckel YSFGGXNLZUSHHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzene-1-sulfonamide, 2-bromobenzenesulphonamide, 2-bromo-benzenesulfonamide, 2-bromobenzene sulfonamide, 2-bromo benzene sulfon amide, buttpark 89\07-69, 2-bromobenzene-1-sulphonamide, bromobenzenesulfonamide, bromobenzene sulfonamide, pubchem13521
PubChem CID 2801263
IUPAC-namn 2-brombensensulfonamid
LEDER NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzene-1-sulfonamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel BrC6H4SO2NH2
Kvantitet 50 g
Formel vikt 236.09
Procent renhet 97%