Läs mer
2-Brombensenboronsyra, 98 %
Produktkod. 11319425
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319425 1 g 1g
11329425 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319425 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18581.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 244205-40-1 | C6H6BBrO2 | 200,83 g/mol
2-Brombensenboronsyra används för att främja grönare amideringar av karboxylsyror och aminer i katalytiska mängder. Denna teknologi undviker kravet på föraktivering av karboxylsyran eller användning av kopplingsreagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Bromobenseneboronic acid används för att främja grönare amideringar av karboxylsyror och aminer i katalytiska mängder. Denna teknologi undviker kravet på föraktivering av karboxylsyran eller användning av kopplingsreagens.
Löslighet
Löslig i metanol. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 244205-40-1
Molekylformel C6H6BBrO2
Molekylvikt (g/mol) 200.83
MDL-nummer MFCD01114672
InChI-nyckel PLVCYMZAEQRYHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenyl boronic acid, o-bromophenylboronic acid, 2-bromobenzeneboronic acid, 2-bromophenylboronicacid, boronic acid, 2-bromophenyl, bromobenzeneboronic acid, pubchem13095, 2-bromo phenyl boronic acid, 2-bromo-phenyl boronic acid
PubChem CID 2773294
IUPAC-namn (2-bromfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzeneboronic acid
Smältpunkt 108°C to 110°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 8542615
Löslighetsinformation Soluble in methanol. Slightly soluble in water.
Formel vikt 200.83
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.