Läs mer
2-Brombensensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 10606403 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10606403 1 g Glasflaska 1g
10401501 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10606403 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 306440010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2905-25-1 | C6H4BrClO2S | 255,51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2905-25-1
Molekylformel C6H4BrClO2S
Molekylvikt (g/mol) 255.51
MDL-nummer MFCD00051971
InChI-nyckel VFPWGZNNRSQPBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulphonyl chloride, 2-bromosulfonyl chloride, o-bromobenzenesulfonyl chloride, 2-bromophenylsulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulfonylchloride, 2-bromobenzenesulphonylchloride, 2-bromophenyl chlorosulfone, 2-bromo-benzenesulfonyl chloride, 2-bromobenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 520403
IUPAC-namn 2-brombensensulfonylklorid
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzenesulfonyl chloride
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 50,0 °C till 51,0 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (ex Cl) (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H4SO2Cl
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner
Formel vikt 255.52
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromobenzenesulfonyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.