Läs mer
2-Brombensensulfonylklorid, 98 %
Produktkod. 11490224
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490224 5 g 5g
11480224 1 g 1g
11400234 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490224 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13645.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
CAS: 2905-25-1 | C6H4BrClO2S | 255,51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2905-25-1
Molekylformel C6H4BrClO2S
Molekylvikt (g/mol) 255.51
MDL-nummer MFCD00051971
InChI-nyckel VFPWGZNNRSQPBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulphonyl chloride, 2-bromosulfonyl chloride, o-bromobenzenesulfonyl chloride, 2-bromophenylsulfonyl chloride, 2-bromobenzenesulfonylchloride, 2-bromobenzenesulphonylchloride, 2-bromophenyl chlorosulfone, 2-bromo-benzenesulfonyl chloride, 2-bromobenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 520403
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 48 °C till 52 °C
Kokpunkt 127 °C till 128 °C (2,4 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2692202
Känslighet Känslig för fukt
IUPAC-namn 2-brombensensulfonylklorid
Formel vikt 255.52
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.