Läs mer
2-Bromobenzhydrazide, 98+%
Produktkod. 11334374
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334374 5 g 5g
11344374 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334374 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00937.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29418-67-5 | C7H7BrN2O | 215.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29418-67-5
Molekylformel C7H7BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 215.05
MDL-nummer MFCD00051577
InChI-nyckel PQNLAYLOCZKPIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzhydrazide, 2-bromobenzoic hydrazide, benzoylhydrazine, o-bromo, 2-bromobenzoyl hydrazine, 2-bromo-benzoic acid hydrazide, 2-bromobenzenecarbohydrazide, 2-bromobenzoic acid hydrazide, bromobenzhydrazide, pubchem3742, 2-bromobenzoylhydrazine
PubChem CID 101460
IUPAC-namn 2-brombensohydrazid
LEDER NNC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzhydrazide
Smältpunkt 152°C to 154°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1941021
Formel vikt 215.05
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.