Läs mer
2-Bromobenzimidazol, 99 %
Produktkod. 11356579
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11356579 5 g 5g
11346579 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11356579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26183.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 54624-57-6 | C7H5BrN2 | 197,035 g/mol
Reaktant i syntesen av substituerade bensimidazoler. 2-Brombensimidazol är utgångsföreningen i syntesen av polyhalogenobensimidazoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reaktant vid syntes av substituerade bensimidazoler. 2-Brombensimidazol är utgångsföreningen i syntesen av polyhalogenobensimidazoler.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54624-57-6
Molekylformel C7H5BrN2
Molekylvikt (g/mol) 197.035
MDL-nummer MFCD00160009
InChI-nyckel PHPYXVIHDRDPDI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776281
IUPAC-namn 2-brom-lH-bensimidazol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzimidazole
Smältpunkt 195 °C till 201 °C
Kvantitet 5 g
Synonym 2-bromobenzimidazole, 2-bromo-1h-benzo d imidazole, 2-bromo-1h-1,3-benzodiazole, 2-bromo-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-bromo, bromobenzimidazole, bromo-benzimidazole, pubchem16113, acmc-1an7o, 1h-benzimidazole,2-bromo
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 197.03
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.