Läs mer
2-Brombensoesyra, 98 %
Produktkod. 11460164
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460164 250 g 250g
11450164 50 g 50g
11440164 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460164 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13608.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 88-65-3 | C7H5BrO2 | 201,019 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-65-3
Molekylformel C7H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 201.019
MDL-nummer MFCD00002402
InChI-nyckel XRXMNWGCKISMOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo, bromobenzoic acid, benzoic acid, o-bromo, 2-bromo-benzoic acid, benzoic acid, bromo, unii-az789tzs4l, az789tzs4l, ortho-bromobenzoic acid, attercop-chm at111657
PubChem CID 6940
IUPAC-namn 2-brombensoesyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzoic acid
Smältpunkt 146 °C till 150 °C
Densitet 1.93
Kvantitet 250 g
Beilstein 971266
Formel vikt 201.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.