Läs mer
2-Brombensoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromobenzoic Acid |
| CAS | 88-65-3 |
| Molekylformel | C7H5BrO2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | o-Bromobenzoic Acid, NSC 176122, NSC 6976 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)c1ccccc1Br |
| IUPAC-namn | 2-bromobensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.02 |
| Formel vikt | 199.9473 |