Läs mer
2-Brombensoesyra, TRC
Produktkod. 30343002
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30343002 25 g
1 options
Produktkod. 30343002 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68050025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzoic Acid
CAS 88-65-3
Molekylformel C7H5BrO2
Kvantitet 25 g
Synonym o-Bromobenzoic Acid, NSC 176122, NSC 6976
InChI formel InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
LEDER OC(=O)c1ccccc1Br
IUPAC-namn 2-bromobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 201.02
Formel vikt 199.9473