Läs mer
2-brombensotiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15449908
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15449908 1 g 1g
15459908 5 g 5g
15469908 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15449908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63286.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2516-40-7 | C7H4BrNS | 214.08 g/mol
2-Bromobensotiazol, används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Bromobensotiazol, används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2516-40-7
Molekylformel C7H4BrNS
Molekylvikt (g/mol) 214.08
MDL-nummer MFCD02681887
InChI-nyckel DRLMMVPCYXFPEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzothiazole, 2-bromobenzo d thiazole, benzothiazole, 2-bromo, dsstox_cid_1498, dsstox_rid_76188, dsstox_gsid_21498, 2-bromobenzthiazole, 2-bromo benzothiazole, 2-bromo-benzothiazole, acmc-20a0ou
PubChem CID 612040
IUPAC-namn 2-brom-1,3-bensotiazol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzothiazole
Smältpunkt 39°C to 43°C
Färg Gult
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 214.08
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.