Läs mer
2-Bromobenzotrifluorid, 98 %
Produktkod. 11459392
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459392 25 g 25g
11469392 100 g 100g
11479392 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459392 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10134.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 392-83-6 | C7H4BrF3 | 225,008 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 392-83-6
Molekylformel C7H4BrF3
Molekylvikt (g/mol) 225.008
MDL-nummer MFCD00000373
InChI-nyckel RWXUNIMBRXGNEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-2-trifluoromethyl benzene, o-bromobenzotrifluoride, benzene, 1-bromo-2-trifluoromethyl, 2-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-brombenzotrifluorid, o-bromobenzyltrifluoride, o-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromotrifluorotoluene, 2-brombenzotrifluorid czech
PubChem CID 9806
IUPAC-namn 1-brom-2-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzotrifluoride
Densitet 1.662
Kokpunkt 167°C to 168°C
Flampunkt 68°C (154°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.482
Kvantitet 25 g
Beilstein 1945750
Formel vikt 225.01
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.