Läs mer
2-Bromobenzoylklorid, 98 %
Produktkod. 11401878
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11401878 10 g 10g
11411878 50 g 50g
11421878 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11401878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14520.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7154-66-7 | C7H4BrClO | 219,462 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7154-66-7
Molekylformel C7H4BrClO
Molekylvikt (g/mol) 219.462
MDL-nummer MFCD00000655
InChI-nyckel NZCKTGCKFJDGFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 2-bromo, o-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-bromo, 2-bromo-benzoyl chloride, 2-bromobenzoylchloride, 2-bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-brombenzoylchlorid, bromo benzoylchloride, o-bromobenzoylchloride, pubchem12510
PubChem CID 23542
IUPAC-namn 2-brombensoylklorid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzoyl chloride
Smältpunkt 10 °C
Densitet 1.674
Kokpunkt 245 °C
Flampunkt 107 °C (224 °F)
Brytningsindex 1.596
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 508506
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 219.47
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.