Läs mer
2-Bromobenzoyl chloride, 98%
Produktkod. 11421878
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11421878
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14520.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7154-66-7 | C7H4BrClO | 219.462 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7154-66-7
Molekylformel C7H4BrClO
Molekylvikt (g/mol) 219.462
MDL-nummer MFCD00000655
InChI-nyckel NZCKTGCKFJDGFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 2-bromo, o-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-bromo, 2-bromo-benzoyl chloride, 2-bromobenzoylchloride, 2-bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-brombenzoylchlorid, bromo benzoylchloride, o-bromobenzoylchloride, pubchem12510
PubChem CID 23542
IUPAC-namn 2-brombensoylklorid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzoyl chloride
Smältpunkt 10°C
Densitet 1.674
Kokpunkt 245°C
Flampunkt 107°C (224°F)
Brytningsindex 1.596
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 508506
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 219.47
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.