Läs mer
2-Brombenzoylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromobenzoyl Chloride |
| CAS | 7154-66-7 |
| Molekylformel | C7H4BrClO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | o-Bromobenzoyl Chloride, 2-Bromobenzoic Acid Chloride, NSC 73706 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrClO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H |
| LEDER | ClC(=O)c1ccccc1Br |
| IUPAC-namn | 2-bromobenzoylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.46 |
| Formel vikt | 217.9134 |