Läs mer
2-Brombenzoylklorid, TRC
Produktkod. 30331391
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30331391 5 g
1 options
Produktkod. 30331391 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6803805G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzoyl Chloride
CAS 7154-66-7
Molekylformel C7H4BrClO
Kvantitet 5 g
Synonym o-Bromobenzoyl Chloride, 2-Bromobenzoic Acid Chloride, NSC 73706
InChI formel InChI=1S/C7H4BrClO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
LEDER ClC(=O)c1ccccc1Br
IUPAC-namn 2-bromobenzoylklorid
Molekylvikt (g/mol) 219.46
Formel vikt 217.9134