Läs mer
2-Bromobenzyl alcohol, 98%
Produktkod. 11427667
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427667 50 g 50g
11417667 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11427667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15700.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18982-54-2 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18982-54-2
Molekylformel C7H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 187.04
MDL-nummer MFCD00004600
InChI-nyckel IOWGHQGLUMEZKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzyl alcohol, 2-bromophenyl methanol, o-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-bromo, o-bromo-benzyl alcohol, 2-bromobenzylalcohol, 2-bromophenyl methan-1-ol, o-bromobenzylalcohol, 2-bromo-benzylalcohol, pubchem3746
PubChem CID 72850
IUPAC-namn (2-bromfenyl)metanol
LEDER OCC1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzyl alcohol
Smältpunkt 78°C to 82°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 2243418
Formel vikt 187.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.