Läs mer
2-Bromobenzylbromid, 98 %
Produktkod. 11443654
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443654 250 g 250g
11423654 10 g 10g
11433654 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443654 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11285.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 3433-80-5 | C7H6Br2 | 249,933 g/mol
2-Brombensylbromid användes vid syntesen av substituerade kinazoliner och 1,2,3,4-tetrahydrokinazoliner, 2- och 3-substituerade indener, tris-2-bromtribensylamin3.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Brombensylbromid användes vid syntes av substituerade kinazoliner och 1,2,3
,4-tetrahydrokinazoliner, 2- och 3-substituerade indener, tris-2-bromtribensylamin3.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka baser och oxidationsmedel. Inkompatibel med aminer, alkoholer, stål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3433-80-5
Molekylformel C7H6Br2
Molekylvikt (g/mol) 249.933
MDL-nummer MFCD00000173
InChI-nyckel LZSYGJNFCREHMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzyl bromide, o-bromobenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl benzene, 2-bromobenzylbromide, alpha,2-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl, alpha,o-dibromotoluene, benzene, bromo bromomethyl, alpha-2-dibromotoluene, a,o-dibromotoluene
PubChem CID 76965
IUPAC-namn 1-brom-2-(brommetyl)bensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CBr)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzyl bromide
Smältpunkt 29 °C till 32 °C
Kokpunkt 127 °C till 129 °C (19 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 971015
Formel vikt 249.94
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.