Läs mer
2-bromobenzylbromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromobenzyl Bromide |
| CAS | 3433-80-5 |
| Molekylformel | C7H6Br2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | α,o-Dibromotoluene, o-Bromobenzyl Bromide, o-(Bromomethyl)bromobenzene, 2-(Bromomethyl)bromobenzene, 1-Bromomethyl-2-bromobenzene, 1-Bromo-2-(bromomethyl)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Br2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2 |
| LEDER | BrCc1ccccc1Br |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2-(bromometyl)bensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.93 |
| Formel vikt | 247.8836 |