Läs mer
2-Brombensylklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11308525
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308525 1 g 1g
11318525 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308525 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11953.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 578-51-8 | C7H6BrCl | 205.479 g/mol
2-Brombensylklorid är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-Brombensylklorid är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel
, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda med vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 578-51-8
Molekylformel C7H6BrCl
Molekylvikt (g/mol) 205.479
MDL-nummer MFCD00040863
InChI-nyckel DDVSFIUKWUTKES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-chloromethyl benzene, 2-bromobenzyl chloride, o-bromobenzyl chloride, benzene,1-bromo-2-chloromethyl, benzene, 1-bromo-2-chloromethyl, o-brombenzylchlorid, acmc-1aunq, 3-bromo-2-chloromethylbenzene, 1-bromo-2-chloromethyl benzene #
PubChem CID 521816
IUPAC-namn 1-brom-2-(klormetyl)bensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CCl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzyl chloride
Kokpunkt 110°C to 111°C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.586
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 471701
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 205.49
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.