Läs mer
2-Bromobenzyl mercaptan, 99%
Produktkod. 15403437
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15403437 250 mg 250mg
11356709 1 g 1g
11366709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15403437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26247.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 143888-85-1 | C7H7BrS | 203.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143888-85-1
Molekylformel C7H7BrS
Molekylvikt (g/mol) 203.10
MDL-nummer MFCD04038925
InChI-nyckel UJNSDLRPHRMVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzyl mercaptan, 2-bromobenzylmercaptan, 2-bromophenyl methanethiol, o-bromobenzyl hydrosulfide, 2-bromobenzylthiol, 2-bromophenyl methane-1-thiol, 2-bromobenzyl, 2-bromobenzyl mercap, pubchem6847
PubChem CID 2773673
IUPAC-namn (2-bromfenyl)metantiol
LEDER SCC1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzyl mercaptan
Densitet 1.527
Kokpunkt 256°C to 257°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.617
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2810
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 203.1
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.