Läs mer
2-bromobensylamin, 96 %
Produktkod. 11459593
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459593 25 g 25g
11449593 5 g 5g
11469593 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459593 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12412.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 3959-05-5 | C7H8BrN | 186,05 g/mol
Farmaceutiska mellanprodukter. Som intermediär i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Farmaceutiska mellanprodukter. Som intermediär i organisk syntes.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i alkohol och eter.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft, koldioxid..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3959-05-5
Molekylformel C7H8BrN
Molekylvikt (g/mol) 186.05
MDL-nummer MFCD00025572
InChI-nyckel NOYASZMZIBFFNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methanamine, o-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methylamine, 1-2-bromophenyl methanamine, 2-brobenzylamine, 2-bromo-benzylamine, pubchem20398, acmc-1ct06, benzenemethanamine, 2-bromo
PubChem CID 334072
IUPAC-namn (2-bromfenyl)metanamin
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CN)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzylamine
Kokpunkt 118 °C till 119 °C (9 mmHg)
Odör Aminliknande
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i alkohol och eter.
Formel vikt 186.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.