Läs mer
2-Bromobenzylamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10626442 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10626442 5 g Glass bottle 5g
10296830 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10626442 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 209090050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5465-63-4
Molekylformel C7H8BrClN
Molekylvikt (g/mol) 221.50
MDL-nummer MFCD00012853
InChI-nyckel ZANQNQMPTMEAIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzylamine hydrochloride, 2-bromophenyl methanamine hydrochloride, o-bromobenzylamine hydrochloride, 1-2-bromophenyl methanamine hydrochloride, 2-bromobenzylamine hcl, 1-2-bromophenyl methylamine hydrochloride, 2-bromophenyl methylamine, chloride, benzenemethanamine, 2-bromo-, hydrochloride, pubchem3749, acmc-1aup2
PubChem CID 2724202
IUPAC-namn (2-bromophenyl)methanamine;hydrochloride
LEDER [Cl].NCC1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzylamine hydrochloride
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 225°C to 230°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (Argentometry)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel BrC6H4CH2NH2·HCl
Kvantitet 5 g
Beilstein 12, 1074
Formel vikt 222.52
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromobenzylamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.