Läs mer
2-brombensylaminhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11453667
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453667 25 g 25g
11443667 5 g 5g
11463667 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18151.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5465-63-4 | C7H8BrClN | 221.50 g/mol
Det används som en mellanprodukt i organiska synteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som en mellanprodukt i organiska synteser
.
Löslighet Löslig i
metanol (25 mg/ml).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt. Förvaras under inert gas. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5465-63-4
Molekylformel C7H8BrClN
Molekylvikt (g/mol) 221.50
MDL-nummer MFCD00012853
InChI-nyckel ZANQNQMPTMEAIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzylamine hydrochloride, 2-bromophenyl methanamine hydrochloride, o-bromobenzylamine hydrochloride, 1-2-bromophenyl methanamine hydrochloride, 2-bromobenzylamine hcl, 1-2-bromophenyl methylamine hydrochloride, 2-bromophenyl methylamine, chloride, benzenemethanamine, 2-bromo-, hydrochloride, pubchem3749, acmc-1aup2
PubChem CID 2724202
LEDER [Cl].NCC1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromobenzylamine hydrochloride
Smältpunkt 227°C to 230°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3913456
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in methanol (25mg/ml).
IUPAC-namn (2-bromfenyl)metanamin;hydroklorid
Formel vikt 222.52
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.